Learn More
Grant Instruments™ Torre de plataforma plana multinivel con alfombrilla antideslizante para PSU20i
Plataforma de agitador plana con varios niveles para su uso con el agitador orbital PSU-20i Grant. Las almohadillas de caucho negro de cada plataforma proporcionan una superficie antideslizante para recipientes en la plataforma
385.84€ - 662.00€
Especificaciones
Material Caucho
Dimensiones (L x An) 480 x 380 mm
Para utilizar con (equipo) PSU-20i
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
12914035
Ver documentos
Grant Instruments™
PP-20-2
2 niveles
385.84€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
11411068
Ver documentos
Grant Instruments™
PP-20-3
3 niveles
523.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Añadir a la cesta
12924035
Ver documentos
Grant Instruments™
PP-20-4
4 niveles
662.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con la plataforma de agitación orbital PSU 20i
  • 2, 3 o 4 niveles
  • Las almohadillas de caucho negro proporcionan una superficie antideslizante para recipientes en la plataforma.
Especificaciones
Especificaciones
Caucho
480 x 380 mm
PSU-20i