Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad ventiladas Honeywell™ V-Maxx™
Fits a wide variety of workers and can be worn over prescription eyewear and with half-mask respirators. Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilated Safety Glasses have a sporty style for increased wearer acceptance.
Marca: Sperian™ 1006194
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Campo de visión de 180° para una visión periférica sin distorsiones
- El sistema de sujeción de correa giratoria facilita el uso con cascos
- Cumple con las pruebas de resistencia a salpicaduras
- La ventilación indirecta evita el sobrecalentamiento
- Lentes de policarbonato transparentes antivaho
Especificaciones
ISO 9001/2000 | |
Transparente | |
El impacto pasa a 120 m/s | |
10/paq. | |
Policarbonato |
Antivaho | |
Gafas de seguridad | |
Neopreno | |
Indirecto |