Learn More
BRAND™ Tubo de descarga flexible para dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™
El tubo de dosificación de PTFE en espiral tiene una longitud de 800 mm. Para utilizarlo con dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™.
126.00€ - 134.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de descarga flexible |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Incluye | Asa de seguridad |
Longitud (métrico) | 800 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10191671
|
BRAND™
704522 |
Dispensadores para la parte superior de frasco Seripettor™ y Seripettor™ Pro2 y 10 m dispensador de frascos |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10745774
|
BRAND™
704523 |
Dispensador para la parte superior de frascos de 25 ml Seripettor™ y Seripettor™ Pro |
134.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Tubo dosificador de PTFE en espiral
- Longitud: 800 mm
- Incluye asa de seguridad
- No apto para peróxido
Especificaciones
Tubo de descarga flexible | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Asa de seguridad | |
800 mm |