Learn More
Memmert™ Pt100 flexible para cámaras o en carga, con pantalla y compatible con AtmoControl, para Uf160Ts
Sensor de temperatura flexible para su colocación en una cámara o en carga. El sensor de temperatura Memmert™ PT100 está diseñado con un conector de 4 clavijas para el registro de la temperatura externa.
Marca: Memmert™ UF160TSH8
220.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Conector de 4 clavijas para el registro de la temperatura
Descripción
- Puede colocarse en una cámara o en carga
- Incluye un conector de 4 clavijas, correspondientes a un NAMUR NE 28, para máximo 3 sensores de registro de la temperatura externa (temperatura de carga)
- Para su uso con estufas universales Memmert™
Especificaciones
Sensor PT 100 secundario/adicional (se pueden combinar hasta 3 en total) | |
Modelos VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH y 108 | |
Sensor de temperatura | |
Medición de la temperatura de la cámara/carga |