Learn More
Thermo Scientific Chemicals Florisil™, malla 100-200
135.00€ - 1600.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | Malla 100/120 |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
Material | Florisil |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de columnas |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10328630
|
Thermo Scientific Chemicals
205442500 |
250 g |
135.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10104980
|
Thermo Scientific Chemicals
205445000 |
500 g |
237.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10318903
|
Thermo Scientific Chemicals
205440050 |
5 kg |
1600.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Malla 100/120 | |
Frasco de vidrio | |
Florisil | |
Cromatografía de columnas |