Learn More
Florisil™, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15642080 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
100-200 mesh
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1343-88-0
Fórmula molecular MgO3Si
Peso molecular (g/mol) 100.39
Número MDL MFCD00078249
Clave InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florisil™
Cantidad 1 kg
Tamaño de malla 100 to 200mesh
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.39g/mol