Learn More
Cytiva Celda de flujo
Celda de flujo UV
Marca:  Cytiva 18-1128-25
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11320262
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Celda de flujo UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Celda de flujo
2 μl
ETFE, Vidrio, Titanio, Junta tórica de caucho de fluorocarbono
2 mm