Learn More
Inhibidor de Flt-3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436419
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Un compuesto de tienilcarboxamida que permite penetrar en las células que actúa como un potente inhibidor de Flt-3, competitivo de ATP y altamente selectivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301305-73-7
Fórmula molecular C18H20N2O4S
Sinónimo 2-(3,4-dimetoxibencilo amino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxamida
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un compuesto de tienilcarboxamida que permite penetrar en las células que actúa como un potente inhibidor de Flt-3, competitivo de ATP y altamente selectivo.
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,43g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo
Clave InChI FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol) 360.43