Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isómero I de isotiocianato de fluoresceína, 90 %, puro
Código de producto. 10115253
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-32-7
Fórmula molecular C21H11NO5S
Peso molecular (g/mol) 389.381
Número MDL MFCD00005063
Clave InChI MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-6-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein isothiocyanate isomer I
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Índice Merck 15, 4120
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.38
Porcentaje de pureza ≥88% (HPLC)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Blanco
Cantidad 5 g
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.