Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes con colores brillantes y llamativos.
Marca: Thermo Scientific™ 36-3
Descripción
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde y rojo, que son partículas de polímero con tinción interna y colores brillantes y llamativos.
Fabricadas en poliestireno, las partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific Fluoro-Max de color verde y rojo tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C). Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia. También se pueden detectar usando una lámpara de minerales o de luz negra (UV).Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Especificaciones
Puede contener una cantidad mínima de dispersantes | |
Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB) | |
Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) | |
Rojo fluorescente Fireflli (542/612 nm) | |
1,81 x 109/gramo | |
1 g | |
Producto estable durante un mínimo de 24 meses | |
10 μm | |
10 μm |
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo. | |
Rojo | |
Partícula fluorescente | |
Folleto de instrucciones del paquete | |
1,05 g/cm³ | |
1,59 a 589 nm (25 °C) | |
<18% | |
10 μm |