Learn More
Cytiva Adaptador de flujo 10 CA
Ayuda a mantener la altura del lecho de la columna constante y protegerla de partículas insolubles
Marca: Cytiva 19-5006-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistente a las soluciones acuosas y disolventes que se utilizan en cromatografía líquida
- De caucho fluorado
Especificaciones
Resistente a las soluciones acuosas y disolventes que se utilizan en cromatografía líquida | |
Adaptador de flujo 10 CA | |
Caucho fluorado |
Cromatografía líquida | |
Columnas de cromatografía líquida |