Learn More
Gibco™ DMEM FluoroBrite™
Diseñado para mejorar la relación señal-ruido de los fluoróforos. El medio DMEM FluoroBrite™ Gibco™ se utiliza para mejorar la señal de fluorescencia durante la adquisición de imágenes de células vivas y conserva la integridad celular.
47.10€ - 406.00€
Especificaciones
Clasificación | Libre de material de origen animal |
---|---|
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) |
Serum Level | Suplementos de suero estándar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15291866
![]() |
Gibco™
A1896701 |
500 mL |
47.10€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15266695
![]() |
Gibco™
A1896702 |
10 x 500 mL |
406.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Presenta una fluorescencia de fondo que es comparable a la del PBS y un 90 % menor que la emitida por el medio DMEM sin rojo de fenol estándar
- Formulado con los nutrientes necesarios para el cultivo celular rutinario cuando se suplementa con suero bovino fetal al 10 % y suplemento de L-glutamina 4 mM o GlutaMAX™
- Ayuda con el problema de fluoróforos que producen imágenes débiles sin causar daños celulares, la fotodecolaración o los cambios no deseados en la integridad celular durante la microscopía de fluorescencia de células vivas
Especificaciones
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Alto contenido en glucosa | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico | |
Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C). Proteja el producto de la luz. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses a partir de la fecha de fabricación