Learn More
Cytiva Membrana de transferencia de PVDF FluoroTrans™ W
La membrana FluoroTrans W está optimizada para aplicaciones de transferencia Western.
194.00€ - 600.00€
Especificaciones
Descripción | No estéril |
---|---|
Material | PVDF FluoroTrans |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Grosor | 127 μm |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17104721
|
Cytiva
BSP0159 |
20 x 20 cm |
425.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 16-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17114721
|
Cytiva
BSP0161 |
26 cm x 3,3 m |
600.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envoi: 16-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17184711
|
Cytiva
BSP0157 |
10 x 15 cm |
271.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 06-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17194711
|
Cytiva
BSP0158 |
7 x 9 cm |
194.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 16-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Esta membrana permite la detección de proteínas sensibles con un fondo bajo y una quemadura de proteínas muy baja
- La membrana FluoroTrans W es compatible con todas las tinciones de proteínas totales y los métodos de inmunodetección
Especificaciones
No estéril | |
PVDF FluoroTrans | |
0,2 μm | |
127 μm |