Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 4
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
580 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
Formato | Lámina |
Grado | FN 4 |
Material | Línteres de algodón |
Anchura (métrico) | 600 mm |
Longitud (métrico) | 580 mm |
Técnica | Cromatografía |