Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado con alarma
Utilice estos refrigeradores para el almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes con interior de plástico.
Especificaciones
Refrigerante | R600A |
---|---|
Modelo de puerta | Puerta de cierre automático |
Descongelación | Automático |
Tensión | De 220 a 240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Descripción
- Opción de exterior en acero inoxidable o blanco
- Diseño de puerta Swingline con bisagras intercambiables
- Mango ergonómico extraplano
- Descongelación automática
- Sistema de refrigeración dinámico
- Sistema de control electrónico
- Indicador digital de temperatura externo
Especificaciones
R600A | |
Automático | |
50 Hz |
Puerta de cierre automático | |
De 220 a 240 V |