Learn More
Nabertherm Horno de cámara de convección forzada NA con controlador B400
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte. Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
6650.40€ - 17503.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN 17052-1 |
---|---|
Tipo | Horno de cámara |
Control de temperatura | B400 |
Uniformidad de temperatura | ± 4 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15892308
|
Nabertherm
NA--0361D2 |
30 l | 420 × 290 × 260 mm | 420 × 290 × 260 mm | N/A | ||||
15908390
|
Nabertherm
NA--0661D2 |
60 l | 500 × 350 × 350 mm | 500 × 350 × 350 mm | N/A | ||||
15948390
|
Nabertherm
NA--1261D2 |
120 l | 600 × 450 × 450 mm | 600 × 450 × 450 mm | N/A | ||||
15988390
|
Nabertherm
NA--2561D2 |
250 l | 750 × 600 × 600 mm | 750 × 600 × 600 mm | N/A | ||||
15928400
|
Nabertherm
NA--5061D2 |
500 l | 1000 × 750 × 750 mm | 1000 × 750 × 750 mm | N/A | ||||
Descripción
- Temperatura máxima: 650 °C
- Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
- Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
- Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
- Circulación de aire horizontal
- Uniformidad de temperatura hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (Modelo NA 15/65 hasta +/- 5 °C)
- Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
- Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
DIN 17052-1 | |
Horno de cámara | |
B400 | |
± 4 °C |