Learn More
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, afilados, con forma curvada
La Pinzas acero inoxidable, punta en ángulo permite realizar con precisión los trabajos de laboratorio. Esta pinza de laboratorio acodada está diseñada para el uso en los sectores químico, farmacéutico, cosmético y de alimentación y bebidas.
5.95€ - 7.00€
Especificaciones
N.° por paquete 1
Material Acero inoxidable (1,4301)
Tipo de producto Forceps
Para utilizar con (aplicación) Alimentos
Tipo Pinzas
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16379551
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5386-0100
105 mm
6.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
16389551
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5386-0102
130 mm
5.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
16399551
Ver documentos
Buerkle™
5386-0104
160 mm
7.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero inoxidable V2A (1.4301)
  • Los extremos puntiagudos y rugosos permiten procesar con total confianza muestras, tejidos y materiales sensibles
  • Las rugosidades del mango mejoran la firmeza de agarre de la pinza de acero inoxidable, evitando que patine en las manos
  • Para el uso en los sectores químico, farmacéutico, cosmético y de alimentación y bebidas
Especificaciones
Especificaciones
1
Forceps
Pinzas
Acero inoxidable (1,4301)
Alimentos
Standard