Learn More
Afora™ Piezas en horquilla
76.00€ - 139.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11902548
|
Afora™
540 |
Macho: 29/32; hembra: 29/32 y 14/23 | N/A | ||||||
12054812
|
Afora™
910 |
Macho: 14/23; hembra: Dos 14/23 | N/A | ||||||
12004822
|
Afora™
912/E |
Macho: 29/32, hembra: Dos 29/32 | N/A | ||||||
Especificaciones
Pieza en horquilla |