Learn More
Thermo Scientific™ Kits de puertas interiores Forma™
Reduzca la pérdida de aire frío y mejore la recuperación de la temperatura después de cerrar la puerta mediante los kits de puertas interiores Thermo Scientific™ Forma™ instaladas de fábrica para su ultracongelador vertical.
674.36€ - 1012.04€
Especificaciones
Tipo | Puerta interior de ultracongelador |
---|---|
No. of Doors | 5 |
Acabado exterior | Acero con pintura en polvo |
Estantes | 1 |
Modelo | Vertical |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11376341
|
Thermo Scientific™
1950547 |
Forma™ Series 7000 y 900, 17,3 pies cúb. Verticales |
674.36€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11386331
|
Thermo Scientific™
1950529 |
Modelos verticales Forma™ series 7000 y 900, 651 l (28,0 pies cúbicos) |
1012.04€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Reduzca la pérdida de aire frío y mejore la recuperación de la temperatura después de cerrar la puerta mediante los kits de puertas interiores Thermo Scientific™ Forma™, una opción alternativa a la puerta instalada de fábrica de su ultracongelador vertical.
Nuestros modelos verticales -86 °C ya incluyen cuatro puertas interiores. La opción de cinco puertas interiores de las series 8600 y 900 incluye cinco puertas interiores con recubrimiento de pintura en polvo y un estante adicional.
Información para pedidos:
Instalado en fábrica.
Especificaciones
Puerta interior de ultracongelador | |
Acero con pintura en polvo | |
Vertical |
5 | |
1 |