Learn More
Solución de formaldehído, contiene 10-15 % de metanol, Honeywell™
Código de producto. 15628490 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
4 L
Envase:
Frasco de polietileno
Contiene 10-15 % del metanol como estabilizador, 37 con % en H2O
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-00-0
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.03
Número MDL MFCD00003274
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde solution
Nombre de nota 37 wt. % in H2O
Punto de fusión <-15°C
Color Incolora
Densidad 1.09g/mL at 25°C
pH 3.5 to 4.5 (at 20°C)
Punto de ebullición 93°C to 96°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 64°C (147.2°F)
Olor Stinging
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal HCHO
Cantidad 4 L
Número UN UN2209
Beilstein 1209228
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.03g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methanol