Learn More
Ácido fórmico, al 98-100 %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Descripción
CH2O2, número de CAS-64-18-6, ácido fórmico, alcohol miricílico, acide formique, ácido metanoico, ácido carboxílico hidrogenado, ácido amínico, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 l, 101 °C, CHEBI:30751, incoloro, 46,02 g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, ácido fórmico, 8 °C, 3297, 46,025
Especificaciones
Especificaciones
pH | 2.1 |
Punto de fusión | 8 °C |
Punto de ebullición | 101 °C |
Color | Incolora |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.02 g/mol |
Cantidad | 2.5 l |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 44 mbar a 20 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Ácido fórmico, al 98-100 %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido