Learn More
Ácido fórmico, 98-100 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
56.70€ - 104.00€
CAS | 64-18-6 |
---|---|
Fórmula molecular | CH2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 46.025 |
Número MDL | 3297 |
Clave InChI | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
PubChem CID | 284 |
ChEBI | CHEBI:30751 |
Nombre IUPAC | ácido fórmico |
SMILES | C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10375990
|
Fisher Chemical
F/1850/PB08 |
500mL. |
56.70€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10478020
|
Fisher Chemical
F/1850/PB17 |
2,5 l |
104.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
64-18-6 | |
46.025 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
284 | |
ácido fórmico |
CH2O2 | |
3297 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
CHEBI:30751 | |
C(=O)O |
Especificaciones
2,1 | |
de 8 °C | |
Incolora | |
3297 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
ácido fórmico | |
284 | |
46.02g/mol | |
Líquido |
64-18-6 | |
de 101 °C | |
CH2O2 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
C(=O)O | |
46.025 | |
CHEBI:30751 | |
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico | |
44 mbar a 20 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Formic acid 98/100%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.