Learn More
Ácido fórmico ≥98 %, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10177760
Click to view available options
1 l
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 64-18-6
Color Máx. 15 (APHA)
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 98%
Fórmula molecular CH2O2
Número MDL MFCD00003297
Sinónimo Methanoic acid 100%
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC=O
Nombre IUPAC ácido fórmico
Peso molecular (g/mol) 46.03
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación 0,003% máx.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.