Learn More
Ácido fórmico, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
23.10€ - 301.00€
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10705031
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
147930250
25mL Frasco de plástico
23.10€
25 ml
10285711
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
147932500
250 ml Frasco de plástico
26.90€
250 ml
10071620
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
147930010
1 l Frasco de plástico
50.75€
1 litro
10796341
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
147930025
2.5 l Frasco de plástico
99.75€
2.50 litros
11984881
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
147930100
10L. Tambor de plástico
301.00€
10 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
64-18-6
46.025
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CHEBI:30751
C(=O)O
CH2O2
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
284
ácido fórmico
Especificaciones
Formic acid
98+%
HCO2H
01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
C(=O)O
46.025
CHEBI:30751
≥98.0%
1.2200g/mL
Líquido
Presión de vapor: 44 mbar a 20 °C
64-18-6
CH2O2
02, 8
15, 4269
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
ácido fórmico
284
46.02
Pure
Auténtico
De 1,3701 a 1,3721 (20 °C, 589 nm)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Peligro
Nombre del producto
  • Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.