Learn More
Ácido fórmico d2, para RMN, + 99 % del átomo D, solución al 95 % en D2O, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-136868 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 GR
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 920-42-3 | CH2O2 | 48.037 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
CAS 920-42-3
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 48.037
Número MDL MFCD00037363
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Sinónimo formic acid-d2, 2h formic 2 acid, dcood, 2h2 formic acid, formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci, formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide, formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d
PubChem CID 123092
Nombre IUPAC deuterio deuterioformato
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid-d2
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom % D (95% in D2O)
Densidad 1.2700g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Temperatura de inflamación de 50 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,27
Cantidad 1 g
Punto de fusión de 5,9 °C
Punto de ebullición de 101,0 °C
Fórmula lineal DCOOD
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 48.04
Porcentaje de pureza ≥94.0%
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid-d2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.