Learn More
Ácido fórmico, aditivo eluyente para LC-MS, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 1 ml
1 L
1 l
Envase:
Ampolla
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formic acid |
Fórmula lineal | HCOOH |
Número UN | UN1779 |
Beilstein | 1209246 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.03g/mol |
Porcentaje de pureza | 98% (T) |
Densidad | 1.22g/mL at 25°C |
Cantidad | 50 mL |
Límite de explosión | 0.57 |
Temperatura de inflamación | 49°C (120.2°F) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formic acid
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Ácido fórmico, aditivo eluyente para LC-MS, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido