Learn More
Ácido fórmico, aditivo eluyente para LC-MS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15675840 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 1 ml
1 L
1 l
Envase:
Ampolla
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Aditivo eluyente para LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
Fórmula lineal HCOOH
Número UN UN1779
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03
Porcentaje de pureza 98% (T)
Densidad 1.22g/mL at 25°C
Cantidad 50 mL
Límite de explosión 0.57
Temperatura de inflamación 49°C (120.2°F)
Punto de ignición 1004°F
Envase Frasco de vidrio
Densidad del vapor 1.6 (vs air)
Presión de vapor 44.8 mmHg (20°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.