Learn More
Ácido fórmico, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15671400 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
2mL.
50 mL
Envase:
Ampolla
Frasco de vidrio
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic Acid
Punto de fusión 4°C
Punto de ebullición 100.4°C
Color Incolora
Fórmula lineal HCOOH
Número UN UN1779
Beilstein 1209246
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03g/mol
Porcentaje de pureza ∼98% (T)
Grado LC-MS Ultra
Densidad 1.22g/mL at 25°C
Cantidad 50 mL
Límite de explosión 0.57
Temperatura de inflamación 49°C (120.2°F)
Punto de ignición 1004°F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.370(lit.)
Densidad del vapor 1.6 (vs air)
Presión de vapor 44.8mmHg (20°C)