Learn More
Ácido fórmico, reactivo ACS, 88%, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formic acid |
Punto de fusión | de 8,0 °C |
Punto de ebullición | de 101,0 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 88% |
Fórmula lineal | HCO2H |
Fieser | 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter y glicerina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.02 |
Porcentaje de pureza | 88% |
Grado | Reactivo ACS |