Learn More
Labconco™ FreeZone™ 12L -50°C Console Freeze Dryers, Purge Valve and Mini Chamber
BIOPHARMA
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 12 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
27160.00€ - 28820.00€
Especificaciones
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 12 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) de -50 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -58 °F
Ver más especificaciones
Requires: Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Productos 2
Código de producto Marca tipo de tapón Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca tipo de tapón Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15722767
BIOPHARMA
Ver documentos
Labconco™
701211230
Schuko Colector de acero inoxidable, válvula de purga, mini cámara de secado al vacío
27160.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Añadir a la cesta
15782767
BIOPHARMA
Ver documentos
Labconco™
701212230
Schuko Colector recubierto de PTFE, válvula de purga, mini cámara de secado al vacío
28820.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 12 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
  • Upright stainless steel collector coil holds 12L of ice before defrosting
  • -50°C collector is suitable for aqueous samples
  • Environmentally-friendly HCFC/CFC-free refrigeration system
  • Internal coil maximizes vapor-trapping efficiency
  • Optional PTFE-coated collectors withstand corrosive compounds
  • Features include hot gas defrost, side-mounted USB port and rear-mounted Ethernet connection. The console provides interior space for vacuum pump and accommodates the FreeZone™ Stoppering Tray Dryer (pump and tray dryer sold separately)
  • Lyo-Works OS provides real time display of collector temperature and vacuum level
  • 5 in. full color touch screen display
  • Flexible programming and control of optional drying accessories
  • Optional End-Zone™ end point detection for flask freeze drying
  • One-touch data logging and display provides information to maximize sample quality and minimize run time
  • Customizable settings include language, time zone, temperature and vacuum
  • Alerts and feedback of current operating parameters can be sent automatically to user-entered email addresses
  • Front viewing window makes monitoring vacuum pump oil hassle free
  • FreeZone™ exclusive features protect your vacuum pump from costly damage: A vacuum break valve bleeds air into the system when power to the freeze dryer or vacuum pump is shut off for more than 5 minutes. A moisture sensor prevents refrigeration or vacuum start-up when moisture is detected in the drain line. Vacuum pump is automatically shut down when a leak is present in initial pull down or during run.
  • Includes a purge valve for isolating the vacuum pump from the freeze dryer and a built-in stainless steel mini vacuum drying chamber with control to +60°C
Vacuum pump with a displacement of at least 98L/min, drying accessory and freeze dry glassware (if not bulk freeze drying) are required (not included).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Liofilizador
0
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
295 lb
12 l (antes de descongelar)
de -50 °C
Acero
29,6 in
31,8 in
36,6 in
230 V
133,8 kg