Learn More
Labconco™ FreeZone™ 12L -84°C Console Freeze Dryers, Purge Valve
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 12 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
28890.00€ - 30560.00€
Especificaciones
Tipo | Liofilizador |
---|---|
Capacidad (métrico) | 12 l (antes de descongelar) |
N.º de estantes | 0 |
Intervalo de temperatura (métrico) | de -84 °C |
Intervalo de temperatura (imperial) | de -119 °C |
Requires: Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15772827
![]() |
Labconco™
711211130 |
Schuko | Colector de acero inoxidable, válvula de purga |
28890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15732837
![]() |
Labconco™
711212130 |
Schuko | Colector recubierto de PTFE, válvula de purga |
30560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 12 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
- Upright stainless steel collector coil holds 12L of ice before defrosting
- -84°C collector is suitable for low eutectic point samples including acetonitrile
- Environmentally-friendly HCFC/CFC-free refrigeration system
- Internal coil maximizes vapor-trapping efficiency
- Optional PTFE-coated collectors withstand corrosive compounds
- Features include hot gas defrost, side-mounted USB port and rear-mounted Ethernet connection. The console provides interior space for vacuum pump and accommodates the FreeZone™ Stoppering Tray Dryer (pump and tray dryer sold separately)
- Lyo-Works OS provides real time display of collector temperature and vacuum level
- 5 in. full color touch screen display
- Flexible programming and control of optional drying accessories
- Optional End-Zone™ end point detection for flask freeze drying
- One-touch data logging and display provides information to maximize sample quality and minimize run time
- Customizable settings include language, time zone, temperature and vacuum
- Alerts and feedback of current operating parameters can be sent automatically to user-entered email addresses
- Front viewing window makes monitoring vacuum pump oil hassle free
- FreeZone™ exclusive features protect your vacuum pump from costly damage: A vacuum break valve bleeds air into the system when power to the freeze dryer or vacuum pump is shut off for more than 5 minutes. A moisture sensor prevents refrigeration or vacuum start-up when moisture is detected in the drain line. Vacuum pump is automatically shut down when a leak is present in initial pull down or during run.
- Includes a purge valve for isolating the vacuum pump from the freeze dryer
- Other options include: built-in stainless steel mini vacuum drying chamber with control to +60°C
Vacuum pump with a displacement of at least 98L/min, drying accessory and freeze dry glassware (if not bulk freeze drying) are required (not included).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Liofilizador | |
0 | |
de -119 °C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
75,1 cm | |
80,7 cm | |
92,9 cm | |
60 Hz | |
145,14 kg |
12 l (antes de descongelar) | |
de -84 °C | |
Acero | |
29,6 in | |
31,8 in | |
36,6 in | |
230 V | |
320 lb |