Learn More
Labconco™ FreeZone™ 12L -84°C Console Freeze Dryers w/Stoppering Tray Dryer, 230V Models
BIOPHARMA
Los liofilizadores de consola FreeZone de 12 l con secador de bandeja con taponado están diseñados para liofilizar cargas moderadas a grandes y taponar viales o frascos de suero al vacío. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
62480.00€ - 64145.00€
Especificaciones
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 12 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) de -84 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de -119 °C
Ver más especificaciones
Requires:
Bomba de vacío
Productos 2
Código de producto Marca Incluye tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
15772837
BIOPHARMA
Ver documentos
Labconco™
711221030
Colector de acero inoxidable, secador de bandeja con taponado Schuko
62480.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Añadir a la cesta
15712847
BIOPHARMA
Ver documentos
Labconco™
711222030
Colector recubierto de PTFE, secador de bandeja con taponado Schuko
64145.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los liofilizadores de consola FreeZone de 12 l con secador de bandeja con taponado están diseñados para liofilizar cargas moderadas a grandes y taponar viales o frascos de suero al vacío.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
  • Upright stainless steel collector coil holds 12L of ice before defrosting
  • -84° C collector is suitable for low eutectic point samples including acetonitrile
  • Environmentally-friendly HCFC/CFC-free refrigeration system
  • Internal coil maximizes vapor-trapping efficiency
  • Optional PTFE-coated collectors withstand corrosive compounds
  • Lyo-Works OS provides a real time display of collector temperature and vacuum level
  • 5 in. full color touch screen display
  • Flexible programming and control of optional drying accessories
  • Optional End-Zone™ end point detection for flask freeze drying
  • One-touch data logging and display provides information to maximize sample quality and minimize run time
  • Customizable settings include language, time zone, temperature and vacuum
  • Alerts and feedback of current operating parameters can be sent automatically to user-entered email addresses
  • Front viewing window makes monitoring vacuum pump oil hassle free
  • FreeZone exclusive features protect your vacuum pump from costly damage
  • Vacuum break valve bleeds air into the system when power to the freeze dryer or vacuum pump is shut off for more than 5 minutes. A moisture sensor prevents refrigeration or vacuum start-up when moisture is detected in the drain line. Vacuum pump is automatically shut down when a leak is present in initial pull down or during run
  • Features hot gas defrost, side-mounted USB port and rear-mounted Ethernet connection
  • Console provides interior space for a vacuum pump (sold separately)
FreeZone Stoppering Tray Dryer provides precise control and program flexibility for consistent performance.
  • Three 16.5 x 12 in. temperature-controlled (±1° C), adjustable shelves with sample temperature sensors provide up to 594 sq. inches of shelf space
  • Circulating fluid in shelves ranges from -40 and +40°C
  • Environmentally-friendly HCFC/CFC-free refrigeration system
  • Built-in pneumatic mechanism stoppers containers on all three shelves
  • 1/8 in. OD backfill port introduces inert gas into the chamber, protecting samples from atmospheric moisture and contaminants
Vacuum pump with a displacement of at least 163 liters/minute and freeze dry glassware (if not bulk freeze drying) are required (not included).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Liofilizador
3
de -119 °C
UL, CAN/CSA, CE
75,1 cm
82,2 cm
161,7 cm
743 lb
12 l (antes de descongelar)
de -84 °C
Acero
29,6 in
32,4 in
63,7 in
230 V
337,01 kg