Learn More
1,2-difluorotetracloroetano, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
1,2-difluorotretracloroetano | 76-12-0 | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | 1,2-Difluorotetrachloroethane |
Imballaggio | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
CAS | 76-12-0, 67-56-1 |
CAS min. % | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
CAS max % | 0.1, 99.9 |
Formula molecolare | C2Cl4F2 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
InChI Key | UGCSPKPEHQEOSR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(C(F)(Cl)Cl)(F)(Cl)Cl |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio