Learn More
SPEX™ Vial de PE esmerilado
El vial de PE esmerilado SPEX™ contiene una bola de molienda de acero de 9,5 mm y se puede utilizar con un bloque criogénico o una gradilla de viales.
Marca: SPEX™ 2241-PEF-200
201.57 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Polietileno esmerilado
- 12,7 mm de diámetro
- 50,8 mm de longitud
- Contiene una bola de molienda de acero de 9,5 mm (2155)
- Puede usarse con un bloque criogénico (2662) o con una gradilla para viales (2190)
- No se ha limpiado previamente ni se ha cargado previamente con bolas de molienda
- Carga de molienda por vial de 1,5 ml
Especificaciones
5 ml | |
Bloque criogénico (2662) o gradilla de viales (2190) | |
Polietileno esmerilado |
12,7 mm | |
Tapón de rosca | |
200 viales |