Learn More
Testo™ Sonda de alimentos congelados
Marca: Testo™ 0603 3292
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sonda de alimentos congelados | |
Termopar tipo T | |
Medición de la temperatura central de los alimentos congelados | |
Cable enchufable de 1,7 m |