Learn More
Buerkle™ Embudo, acero inoxidable
El embudo, de acero inoxidable, se puede utilizar para verter y transferir fácilmente polvos de flujo libre, líquidos y medios ligeramente viscosos. Este robusto embudo de acero inoxidable se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones.
18.25€ - 59.80€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de material |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Color | Plata |
Descripción | Embudo |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16329571
|
Buerkle™
9604-0001 |
60 mm | 8 mm |
18.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16339571
|
Buerkle™
9604-0003 |
100 mm | 12 mm |
25.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16349571
|
Buerkle™
9604-0005 |
150 mm | 12 mm |
38.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16329581
|
Buerkle™
9604-0008 |
300 mm | 20 mm |
59.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Para verter y transferir fácilmente polvos de flujo libre, líquidos y medios ligeramente viscosos.
- Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Un canal de aire en el tubo de descarga garantiza un flujo completo y sin obstrucciones
- Dependiendo del diámetro, esta ayuda para el vertido es adecuada para aplicaciones de dispensación, desde pequeñas cantidades en laboratorios hasta grandes cantidades en la industria.
- Las versiones más grandes del embudo disponen de un asa para garantizar un fácil manejo.
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Sí | |
Embudo | |
1 embudo | |
Embudo |
Certificado de material | |
Plata | |
Polvos de flujo libre, líquidos y medios ligeramente viscosos | |
1 |