Learn More
Bochem™ Embudos
Fabricadas en acero inoxidable 18/10. Los embudos Bochem se utilizan para trabajar con polvos.
Marca: Bochem™ 8720
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Embudo especial
- Para polvo
- Tubo recto
- Fabricadas en acero inoxidable 18/10
Especificaciones
20mm | |
Acero | |
135 mm |