Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, Pentasodium Salt, cell impermeant
Fura-2, sal de pentasodio, impenetrable en células
Marca: Molecular Probes™ F6799
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La sal de pentasodio Fura-2 es un indicador de calcio intracelular que es radiométrico y excitable mediante luz UV. Esta forma de sal soluble en agua es útil para la carga intracelular mediante microinyección, infusión con una pipeta de parche o captación inducida mediante nuestro reactivo de carga celular pinocítica Influx (I-14402).
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Microscopio de fluorescencia, microfotómetro, citómetro de flujo, Microphotometer, Flow Cytometer | |
Indicador de calcio | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Calcium Indicator | |
1 mg |