Learn More
Furano, + 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317940
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-00-9, 128-37-0
Fórmula molecular C4H4O
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00003222
Clave InChI YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
Nombre IUPAC furano
SMILES O1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan
Punto de fusión -85.6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9360g/mL
Punto de ebullición 31.3°C
Temperatura de inflamación −35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.05% max. (Furfural) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4197 to 1.4217
Cantidad 1 L
Número UN 2389
Beilstein 17, 27
Fieser 07,161; 09,227; 10,187; 13,173
Índice Merck 15, 4325
Gravedad específica 0.936
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether and aceton,hydrolysis in water
Estabilizante 0.025 to 0.04% BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.06
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Furan, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.