Learn More
Sal de sodio furegrelado, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Inhibitor of thrombaxane synthetase
106.00€ - 647.00€
CAS 85666-17-7
Fórmula molecular C15H10NNaO3
Sinónimo U-63557A; furegrelado de sodio
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15403989
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61378.MF
50mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15493979
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61378.MA
10mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15483979
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61378.#0
5mg
106.00€
5 miligramos
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
85666-17-7
C15H10NNaO3
U-63557A; furegrelado de sodio
Especificaciones
Blanco a blanquecino
Inhibidor de trombaxano sintetasa
85666-17-7
275,20g/mol
Soluble en agua a aproximadamente 15 mg/ml
Sólido cristalino
De - 30 °C a - 10 °C
≥99%
C15H10NNaO3
U-63557A; furegrelado de sodio
Reactivo de transducción de la señal
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a -20°C