Learn More
Alcohol furfurílico, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701155
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-00-0
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.1
Número MDL MFCD00003252
Clave InChI XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
Nombre IUPAC furano-2-ilmetanol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl alcohol
Punto de fusión -29°C
Color Amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1.4850 to 1.488
Cantidad 10 L
Beilstein 17, V,3, 338
Fieser 01,408
Índice Merck 15, 4334
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: miscible but unstable
Viscosidad 5 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido