Learn More
FYN Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G4B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | FYN |
---|---|
Clon | 1G4B1 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16888635
|
Proteintech
66606-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16878635
|
Proteintech
66606-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene is a member of the protein-tyrosine kinase oncogene family. It encodes a membrane-associated tyrosine kinase that has been implicated in the control of cell growth. The protein associates with the p85 subunit of phosphatidylinositol 3-kinase and interacts with the fyn-binding protein. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms exist.Especificaciones
FYN | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FYN, p59 Fyn, Proto oncogene c Fyn, Proto oncogene Syn, SLK, Src like kinase, SYN, Tyrosine protein kinase Fyn | |
Fyn | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1G4B1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Rat, Human, Mouse | |
P06241, P39688, Q62844 | |
14360, 25150, 2534 | |
FYN Fusion Protein Ag11127 | |
Primary | |
-20°C | |
FYN |