Learn More
FYTTD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | FYTTD1 |
---|---|
Concentración | 0.36 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16803045
|
Proteintech
24560-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16893035
|
Proteintech
24560-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FYTD1 required for mRNA export from the nucleus to the cytoplasm. This protein acts as an adapter that uses the BAT1/UAP56-NFX1 pathway to ensure efficient mRNA export and delivering to the nuclear pore. FYTD1 associates with spliced and unspliced mRNAs simultaneously with THOC4.Especificaciones
FYTTD1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96QD9 | |
84248 | |
FYTTD1 Fusion Protein Ag20051 | |
Primary | |
-20°C | |
FYTTD1 |
0.36 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FYTTD1, Protein 40 2 3, UAP56 interacting factor, UIF | |
FYTTD1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |