Learn More
Liebherr™ Congeladores estáticos serie GG 40XX
Diseñado con cajones para un almacenamiento óptimo de muestras y materiales congelados. Los congeladores estáticos Liebherr™ de la serie GG 40XX son congeladores de gran capacidad con controles electrónicos para conseguir temperaturas estables. Las opciones incluyen un exterior de acero blanco o inoxidable.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 382 l |
---|---|
Intervalo de temperatura | -14°C a -28°C |
Modelo de puerta | Swingline |
No. of Doors | 1 |
Lado abisagrado | Derecha Intercambiable |
Descripción
Congelador de laboratorio para el almacenamiento de muestras congeladas- Temperatura ajustable que se puede definir en un nivel preciso para ofrecer la máxima estabilidad de la temperatura
- Panel de control con pantalla digital con alarmas sonoras y visuales de apertura de puerta y alta temperatura
- Congelación automática y enfriamiento rápido tras la apertura de la puerta con refrigerante ecológico
- Materiales de máxima calidad y mano de obra profesional durante una larga vida de servicio
- Funciones optimizadas y componentes de alto rendimiento
- Suministrado con 14 cestillas o cajones sólidos en las unidades de la serie 5000 y 3 cestillas en unidades de la serie 4000
- Puerta reversible con bloqueo de seguridad para el almacenamiento seguro de productos valiosos
Especificaciones
382 l | |
Swingline | |
Derecha Intercambiable | |
7 placas de evaporación | |
3 cestillos de alambre | |
Digital, externo | |
Electrónico | |
Manual | |
190 Al x 60 An x 68 Pr cm | |
Key Lock | |
De 220 a 240 V | |
75 w | |
R600A |
-14°C a -28°C | |
1 | |
Plástico blanco | |
60 kg | |
3 | |
No | |
Temperature alarm | |
48D x 45.7W x 168.6H cm | |
Compartments (7): 6 x 224 cm, 1 x 240 cm | |
1,5 A | |
50/60 Hz | |
1.176 kWh / 24 hr. |