Learn More
Thermo Scientific Chemicals G418, sulfato, para bioquímica
El sulfato G418, geneticina, n.º CAS 108321-42-2, es un antibiótico estrechamente relacionado con la gentamicina B, el antibiótico aminoglucósido común.
195.00€ - 452.00€
CAS 108321-42-2
Fórmula molecular C20H44N4O18S2
Peso molecular (g/mol) 692.70
Número MDL MFCD00058314
Clave InChI UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10143871
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
329400010
1 g Frasco de vidrio
195.00€
1 g
10165633
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
329400050
5 g Frasco de vidrio
452.00€
5 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El sulfato G418 (geneticina) es un antibiótico aminoglucósido aislado de la Micromonospora rhodorangea
• El G418 es un bacteriostático que evita la formación de polipéptidos al inhibir el paso de elongación de la síntesis de polipéptidos
Aplicaciones
• El sulfato G418 se puede utilizar para la selección de células manipuladas genéticamente en eucariotas y procariotas
• Grado de laboratorio para aplicaciones como la bioquímica
Especificaciones
108321-42-2
692.70
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
C20H44N4O18S2
MFCD00058314
134129582
Especificaciones
G418 sulfate
Polvo
Auténtico
Blanco
MFCD00058314
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
(2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-Diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-[(1R)-1-hidroxietil]oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-5-metil-4-(metilamino)oxano-3,5-diol; ácido sulfúrico
134129582
Bioquímica
G418 Sulfate
108321-42-2
10% max.
C20H44N4O18S2
Solubility in water: soluble.
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
692.70
692.7
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede perjudicar la fertilidad.Puede dañar al feto.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Nombre del producto
  • G418 sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.,Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.