Learn More
G418, sulfato (polvo blanco a blanquecino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10648393
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 108321-42-2
Fórmula molecular C20H44N4O18S2
Peso molecular (g/mol) 692.70
Número MDL MFCD00058314
Clave InChI UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-Diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-[(1R)-1-hidroxietil]oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-5-metil-4-(metilamino)oxano-3,5-diol; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material G418 Sulfate
Tipo G418 Sulfate
Forma física Sólido
Absorbancia < 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm
Envase Vidrio ámbar
Potencia > 730μg/mg
Agua 10% Max.
Color Blanco
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo > 98 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.7
Porcentaje de pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • G418 sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.