Learn More
Boruro de gadolinio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gadolinium boride |
Forma física | Polvo de malla -325 |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.12 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Olor | Odorless |