Learn More
Boruro de gadolinio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393618
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 12008-06-9 | B6Gd | 222.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12008-06-9
Fórmula molecular B6Gd
Peso molecular (g/mol) 222.11
Número MDL MFCD00049942
Clave InChI FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 25021694
Nombre IUPAC pentaciclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborano-1,4-diuido de gadolinio (2+)
SMILES [Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium boride
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.12
Porcentaje de pureza 99.5%