Learn More
Bromuro de gadolinio(III), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gadolinium (III) bromide |
Punto de fusión | 770°C |
Nombre de nota | Ultra dry |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Información de solubilidad | It is soluble in water. Also soluble in THF,1,2-Diethoxyethane,p-dioxane,and alkyl amine. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.96 |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Envase | Ampolla |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Gadolinium bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Gadolinium bromide