Learn More
Bromuro de gadolinio(III), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395897
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13818-75-2
Fórmula molecular GdBr3
Número MDL MFCD00049741
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium (III) bromide
Punto de fusión 770°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad It is soluble in water. Also soluble in THF,1,2-Diethoxyethane,p-dioxane,and alkyl amine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.96
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic